安全性情報
QC3381
Supelco
腐食性/ナトリウム - 全量
certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
メーカー/製品名
RTC QCI-3010-12
濃度
in H2O
テクニック
AAS: suitable
ICP: suitable
アプリケーション
environmental
food and beverages
フォーマット
matrix material
保管温度
2-8°C
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
その他情報
検体の値はロットごとに異なります。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
QC3381-500ML:
試験成績書(COA)