Merck
SMB01373
Sigma-Aldrich
2-Hydroxyesterone
≥95% (HPLC)
別名:
2-Hydroxyesterone, 2,3-Dihydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one, 2-Hydroxy estrone, 2-OH-E1, 2-OHE2, 2OHE1, Catecholestrone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H22O3
CAS番号:
分子量:
286.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
51351610
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
solid
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C18H22O3/c1-18-7-6-11-12(14(18)4-5-17(18)21)3-2-10-8-15(19)16(20)9-13(10)11/h8-9,11-12,14,19-20H,2-7H2,1H3/t11-,12+,14-,18-/m0/s1
InChI Key
SWINWPBPEKHUOD-JPVZDGGYSA-N
アプリケーション
2-Hydroxyestrone (2OHE1) is a metabolite of the endogenous estrogen estrone. 2OHE1 is formed predominantly by the action of cytochrome P450 (CYP) enzymes CYP1A1, CYP1A2, and CYP1B1. 2OHE1 and 16OHE1 are reported to be associated with breast carcinogenesis.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB01373-VAR:
SMB01373-1MG:
SMB01373-BULK:
SMB01373-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)