アッセイ
≥98% (HPLC)
≥98% (TLC)
形状
powder
色
white to faint yellow
mp
189-190 °C
溶解性
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 10 mg/mL
H2O: insoluble
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
OC1=C(C=C(C2=C1)[C@]3([H])[C@](CC2)([H])[C@]4([H])CC[C@H](O)[C@](C)4CC3)OC
InChI
1S/C19H26O3/c1-19-8-7-12-13(15(19)5-6-18(19)21)4-3-11-9-16(20)17(22-2)10-14(11)12/h9-10,12-13,15,18,20-21H,3-8H2,1-2H3/t12-,13+,15-,18-,19-/m0/s1
InChI Key
CQOQDQWUFQDJMK-SSTWWWIQSA-N
遺伝子情報
human ... ESR1(2099) , ESR2(2100)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- as hypoxia-inducible factor 1-alpha (HIF-1α) inhibitor to treat microglia to test whether hypoxia leads to cell death
- to determine the anticancer potential in L-lactate-activated osteosarcoma cells
- as a reference chemical and angiogenesis inhibitor to assess the performance of in vitro angiogenesis assay
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
M6383-10MG-PW:
M6383-5MG-PW:
M6383-BULK:
M6383-VAR:
M6383-50MG:
M6383-5MG:
M6383-50MG-PW:
M6383-10MG:
試験成績書(COA)