アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
crystalline solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
white
溶解性
DMSO: soluble
ethanol: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
SMILES記法
O[C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@H](CC2)c4c(cc(c(c4)OC)O)CC3)CC1)C
InChI
1S/C19H26O3/c1-19-8-7-12-13(15(19)5-6-18(19)21)4-3-11-9-16(20)17(22-2)10-14(11)12/h9-10,12-13,15,18,20-21H,3-8H2,1-2H3/t12-,13+,15-,18-,19-/m0/s1
InChI Key
CQOQDQWUFQDJMK-SSTWWWIQSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Inhibits cell proliferation and angiogenesis
警告
その他情報
Cushman, M., et al. 1995. J. Med. Chem. 38, 2041.
D’Amato, R.J., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 91, 3964.
Forsis, T., et al. 1994. Nature368, 237.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
454180-0GM:
454180-50MG:
454180-10MG:
454180-MG:
454180-1.1ML:
試験成績書(COA)