APIファミリー
tinidazole
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCS(=O)(=O)CCn1c(C)ncc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H13N3O4S/c1-3-16(14,15)5-4-10-7(2)9-6-8(10)11(12)13/h6H,3-5H2,1-2H3
InChI Key
HJLSLZFTEKNLFI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Tinidazole EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Muta. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
T1470000:
T1470000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Frontiers in microbiology, 6, 354-354 (2015-05-23)
Antimicrobial chemotherapy is critical in the fight against infectious diseases caused by Entamoeba histolytica. Among the drugs available for the treatment of amebiasis, metronidazole (MTZ) is considered the drug of choice. Recently, in vitro studies have described MTZ resistance and
Journal of AOAC International, 97(6), 1538-1545 (2015-01-30)
A sensitive and reliable analytical method based on HPLC/MSIMS has been developed for the simultaneous determination of 15 nitroimidazoles in cosmetics. A diversity of cosmetic samples, including powder, lotion, shampoo, and cream were collected. The samples were ultrasonically extracted with