Merck
BP645
チオコナゾール
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
1-[2-[(2-クロロ-3-チエニル)メトキシ]-2-(2,4-ジクロロフェニル)エチル]-1H-イミダゾール, チオコナゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H13Cl3N2OS
CAS番号:
分子量:
387.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
tioconazole
形状
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCc3ccsc3Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C16H13Cl3N2OS/c17-12-1-2-13(14(18)7-12)15(8-21-5-4-20-10-21)22-9-11-3-6-23-16(11)19/h1-7,10,15H,8-9H2
InChI Key
QXHHHPZILQDDPS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Tioconazole BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Tioconazole Nail Solution
  • 生物化学的/生理学的作用
    チオコナゾールは抗真菌薬であり、Candida glabrata変異株に対してフルコナゾールやボリコナゾールよりも高い活性を示します。膜を破壊し、細胞内ATPを減少させることにより作用します。
    包装
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    ピクトグラム
    Health hazardExclamation markEnvironment
    シグナルワード
    Warning
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
    保管分類コード
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    Jan Code
    BP645:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)