Merck
Y0000108
トリヘキシフェニジル 塩酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(±)-α-Cyclohexyl-α-phenyl-1-piperidinepropanol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H31NO · HCl
CAS番号:
分子量:
337.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
trihexyphenidyl hydrochloride
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.OC(CCN1CCCCC1)(C2CCCCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H31NO.ClH/c22-20(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)14-17-21-15-8-3-9-16-21;/h1,4-5,10-11,19,22H,2-3,6-9,12-17H2;1H
InChI Key
QDWJJTJNXAKQKD-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CHRM1(1128)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Trihexyphenidyl hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Bradley James Robottom et al.
The neurologist, 17(6), 340-341 (2011-11-03)
Trihexyphenidyl is 1 of the most effective agents for treatment of young-onset dystonia. As such, women of childbearing potential use trihexyphenidyl despite inadequate information about potential effects on pregnancy, labor, and fetal development. We report 2 uncomplicated pregnancies in 1
[Case report: a case of anterocollis ameliorated by trihexyphenidyl].
Ayako Shioya et al.
Nihon Naika Gakkai zasshi. The Journal of the Japanese Society of Internal Medicine, 100(11), 3325-3328 (2012-01-19)
Parkinsonism complicating acute organophosphate insecticide poisoning.
Hasnur Zaman Hashim et al.
Annals of the Academy of Medicine, Singapore, 40(3), 150-151 (2011-05-24)
Yasumasa Yoshiyama et al.
Neurobiology of disease, 45(1), 329-336 (2011-09-06)
Anticholinergics, and drugs with anticholinergic properties, are widely and frequently prescribed, especially to the elderly. It is well known that these drugs decrease cognitive function and increase the risk of dementia. Although the mechanism of anticholinergic drug-induced cognitive impairment has
Alex Pollock et al.
The Cochrane database of systematic reviews, (10)(10), CD008389-CD008389 (2011-10-07)
Eye movement disorders may affect over 70% of stroke patients. These eye movement disorders can result in difficulty maintaining the normal ocular position and difficulty moving the eyes appropriately. The resulting functional disabilities include a loss of depth perception, reduced