Merck
Y0000407
システム適合性用メチルロザニリン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
クリスタルバイオレット, ゲンチアナバイオレット, ベーシックバイオレット3, メチルバイオレット10B, 塩化ヘキサメチルパラローザニリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C25H30N3Cl
CAS番号:
分子量:
407.98
カラーインデックス番号:
42555
Beilstein:
3580948
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
gentian violet
メーカー/製品名
EDQM
mp
205 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Methylrosanilinium for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Y0000407-1EA:
Y0000407:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Metabolism and mode of action of gentian violet.
S N Moreno
Memorias do Instituto Oswaldo Cruz, 83 Suppl 1, 308-320 (1988-11-01)
Performance of Gram and Acridine-orange staining in hand phlegmon.
Camillo Theo Müller et al.
Journal of plastic, reconstructive & aesthetic surgery : JPRAS, 67(10), 1451-1452 (2014-06-11)
Ricardo L Berrios et al.
Dermatologic clinics, 29(1), 69-73 (2010-11-26)
The term pyoderma encompasses a variety of distinct entities including impetigo (bullous and nonbullous), erysipelas, cellulitis, folliculitis, and staphylococcal scalded skin syndrome. Treatment of pyodermas centers around wound care and appropriate antibiotic selection. Triphenylmethane dyes, such as gentian violet, represent
Xingxing Gu et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 14(6), 4655-4663 (2014-04-18)
In this study, hexadecyltrimethyl ammonium bromide and triblock poly(ethylene oxide)-poly(propylene oxide)-poly(ethylene oxide) were used as co-templates and tetraethoxysilane was used as silica source to synthesize mesoporous MCM-48, which was employed to adsorb methyl violet dye from water. The prepared MCM-48
F Jahan et al.
The Malaysian journal of pathology, 36(3), 175-180 (2014-12-17)
Urethritis is one of the most important causes of morbidity and mortality in developing countries. The aim of this study was to detect common bacterial causes of urethritis in men by Gram stain, culture and multiplex PCR.185 male patients who