Merck
Y0000501
トランドラプリル
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(2S,3aR,7aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-(エトキシカルボニル)-3-フェニルプロピル]アミノ]-1-オキソプロピル]オクタヒドロ-1H-インドール-2-カルボン酸, マビック
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H34N2O5
CAS番号:
分子量:
430.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
trandolapril
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2C3CCCCC3C[C@H]2C(O)=O
InChI
1S/C24H34N2O5/c1-3-31-24(30)19(14-13-17-9-5-4-6-10-17)25-16(2)22(27)26-20-12-8-7-11-18(20)15-21(26)23(28)29/h4-6,9-10,16,18-21,25H,3,7-8,11-15H2,1-2H3,(H,28,29)/t16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI Key
VXFJYXUZANRPDJ-WTNASJBWSA-N
遺伝子情報
human ... ACE(1636)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Trandolapril EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
トランドラプリルはACE阻害剤の一種です。生物学的半減期が長いことや脂溶性が高いという点で、他のACE阻害剤とは異なっています。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0000501:
Y0000501-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
L R Wiseman et al.
Drugs, 48(1), 71-90 (1994-07-01)
Trandolapril is a non-sulfhydryl prodrug which, after oral administration, is hydrolysed in the liver to its active diacid, trandolaprilat. Trandolaprilat inhibits the angiotensin converting enzyme (ACE) and displays similar pharmacodynamic properties to other ACE inhibitors, improving haemodynamic and cardiac parameters
J Widimský
Expert opinion on pharmacotherapy, 1(3), 515-535 (2001-03-16)
Fixed verapamil SR/trandolapril combinations 180/1 mg and 180/2 mg (Tarka, Knoll AG) have a significantly superior antihypertensive effect compared to equal dosages of either agent alone. Verapamil SR/trandolapril 180/2 mg combination produces the best dose-response ratio of different dose combinations
M Dooley et al.
Drugs, 56(5), 837-844 (1998-11-26)
Verapamil sustained-release (SR)/trandolapril is a combination of a phenylalkylamine calcium antagonist and an angiotensin converting enzyme inhibitor for the management of essential hypertension. Verapamil SR/trandolapril does not adversely influence glucose, insulin or lipid parameters in patients with mild to moderate
Neil A Reynolds et al.
Drugs, 65(13), 1893-1914 (2005-08-24)
Trandolapril/verapamil sustained release (SR) [Tarka] is an oral, fixed-dose combination of the ACE inhibitor trandolapril and the SR formulation of the phenylalkylamine calcium channel antagonist verapamil. It is indicated for the treatment of hypertension in patients who require more than
J F Hansen et al.
Journal of hypertension. Supplement : official journal of the International Society of Hypertension, 15(2), S119-S122 (1997-03-01)
EFFECTS OF VERAPAMIL AND TRANDOLAPRIL: Progression of heart failure, sudden death and death from re-infarction are the major cause of the increased mortality in postinfarct patients with congestive heart failure. Angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors such as trandolapril can prevent