Merck
Y0000605
Loratadine impurity H
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Ethyl 4-oxo-1-piperidinecarboxylate, 1-Carbethoxy-4-piperidone, 1-Ethoxycarbonyl-4-piperidone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H13NO3
CAS番号:
分子量:
171.19
Beilstein:
640967
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
loratadine
メーカー/製品名
EDQM
屈折率
n20/D 1.475 (lit.)
密度
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)N1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C8H13NO3/c1-2-12-8(11)9-5-3-7(10)4-6-9/h2-6H2,1H3
InChI Key
LUBGFMZTGFXIIN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Loratadine impurity H EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
188.6 °F
引火点(℃)
87 °C
適用法令
Jan Code
Y0000605:
Y0000605-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1