Merck
Y0000725
システム適合性用ノルゲスチマート
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Norgestimate, (17α)-17-(Acetyloxy)-13-ethyl-18,19-dinorpregn-4-en-20-yn-3-one 3-oxime, Dexnorgestrel acetime
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H31NO3
CAS番号:
分子量:
369.50
Beilstein:
6440219
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
norgestimate
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=C\C(CC[C@H]34)=N/O)[C@@H]1CC[C@@]2(OC(C)=O)C#C
InChI
1S/C23H31NO3/c1-4-22-12-10-19-18-9-7-17(24-26)14-16(18)6-8-20(19)21(22)11-13-23(22,5-2)27-15(3)25/h2,14,18-21,26H,4,6-13H2,1,3H3/b24-17+/t18-,19+,20+,21-,22-,23-/m0/s1
InChI Key
KIQQMECNKUGGKA-NMYWJIRASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Norgestimate for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Monique P Curran et al.
Treatments in endocrinology, 1(2), 127-129 (2005-03-16)
The focus of this review is hormone replacement therapy (HRT) with continuous administration of micronized, oral 17beta-estradiol 1 mg/day (herein referred to as continuous estradiol) plus micronized, oral norgestimate 90 microg/day administered for 3 days then withdrawn for 3 days
Norgestimate: a preclinical profile.
F D Anderson
International journal of fertility, 37 Suppl 1, 27-35 (1992-01-01)
S L Corson
American journal of obstetrics and gynecology, 170(5 Pt 2), 1556-1561 (1994-05-01)
Both monophasic and triphasic formulations of ethinyl estradiol plus norgestimate, a progestin with marked progesterone-receptor affinity and minimal androgen-receptor affinity, have been evaluated in numerous clinical studies designed to determine if norgestimate's receptor-binding profile provides enhanced safety without a reduction
Norgestimate: overview of a monophasic formulation.
F D Anderson et al.
International journal of fertility and menopausal studies, 38 Suppl 3, 126-132 (1993-01-01)
J Bringer
American journal of obstetrics and gynecology, 166(6 Pt 2), 1969-1977 (1992-06-01)
The efficacy and safety of a new monophasic oral contraceptive, norgestimate/ethinyl estradiol, containing the third-generation progestin, norgestimate (250 micrograms), and ethinyl estradiol (35 micrograms), are reviewed. Norgestimate/ethinyl estradiol demonstrates excellent contraceptive efficacy, with a Pearl index of 0.25. Cycle control