Merck
Y0000776
Methylergometrine maleate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Methylergonovine maleate salt, 9,10-Didehydro-N-[(S)-1-(hydroxymethyl)propyl]-6-methylergoline-8β-carboxamide maleate salt, Methergine maleate salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H25N3O2 · C4H4O4
CAS番号:
分子量:
455.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
methylergometrine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.[H][C@@]12Cc3c[nH]c4cccc(C1=C[C@H](CN2C)C(=O)N[C@@H](CC)CO)c34
InChI
1S/C20H25N3O2.C4H4O4/c1-3-14(11-24)22-20(25)13-7-16-15-5-4-6-17-19(15)12(9-21-17)8-18(16)23(2)10-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-7,9,13-14,18,21,24H,3,8,10-11H2,1-2H3,(H,22,25);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t13-,14+,18-;/m1./s1
InChI Key
NOFOWWRHEPHDCY-DAUURJMHSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Methylergometrine maleate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
Ergot alkaloid which interacts with serotonergic, dopaminergic and α-adrenergic systems. Dopamine antagonist.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0000776-1EA:
Y0000776:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
[Reflections of an expert committee of the French Society of Cardiology on the use of methylergometrine maleate (Methergin) for the detection of abnormal coronary vasomotricity].
J M Lablanche et al.
Archives des maladies du coeur et des vaisseaux, 88(2), 247-253 (1995-02-01)
A J Butwick et al.
British journal of anaesthesia, 113(4), 661-668 (2014-06-08)
Uterine atony (UA) is recognized as a leading cause of postpartum haemorrhage. However, knowledge of risk factors of haemorrhage-related morbidity among patients diagnosed with UA is uncertain. We investigated risk factors for haemorrhage-related morbidity among patients undergoing Caesarean delivery with
Methylergometrine: adverse effects in breastfed infants.
Prescrire international, 23(148), 102-102 (2014-05-27)
L Mueller et al.
Headache, 37(7), 437-442 (1997-07-01)
Methylergonovine maleate (Methergine), an ergot derivative with vasoconstrictive properties, has been cited as an effective treatment for vascular headaches. Few studies are available to support its use in headache management. An uncontrolled pilot study of 20 episodic cluster headache patients
Oral methylergonovine maleate for refractory migraine and cluster headache prevention.
Joel R Saper et al.
Headache, 53(2), 378-381 (2013-02-26)