APIファミリー
adapalene
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1C23C[C@H]4C[C@H](C[C@H](C4)C2)C3)-c5ccc6cc(ccc6c5)C(O)=O
InChI
1S/C28H28O3/c1-31-26-7-6-23(21-2-3-22-12-24(27(29)30)5-4-20(22)11-21)13-25(26)28-14-17-8-18(15-28)10-19(9-17)16-28/h2-7,11-13,17-19H,8-10,14-16H2,1H3,(H,29,30)/t17-,18+,19-,28-
InChI Key
LZCDAPDGXCYOEH-AADAIPAGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Adapalene EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
レチノイン酸のアナログであり、RARβ、RARγのアゴニストです(RARβ、RARγ、RARα、RXRαに対するAC50値は、それぞれ2.2 nM、9.3 nM、22 nM、> 1000 nM)。in vitroで結腸直腸癌細胞の増殖を阻害し、アポトーシスを誘導します。また、面皰形成の抑制作用を示します。薬理学的性質が特徴的であることから、挫瘡の治療において、他のレチノイドよりも優れた効果を発揮しています。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001121-1EA:
Y0001121-100MG:
Y0001121:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Journal of the American Academy of Dermatology, 36(6 Pt 2), S96-103 (1997-06-01)
Retinoid research in the field of dermatology has been influenced by the clinical success of topical tretinoin and oral isotretinoin in the treatment of acne, and by the discovery of high-affinity binding proteins for retinoic acid mediating its action and
Cutis, 63(4), 227-230 (1999-05-06)
Darier's disease is an autosomal dominant disorder of keratinization that can produce unique clinical manifestations. Oral and topical retinoid products have been the mainstay therapy for this population, but local as well as systemic side effects often limit their effectiveness.
Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology : JEADV, 15 Suppl 3, 23-29 (2002-02-15)
Topical retinoids are a mainstay in the treatment of acne vulgaris. In the past these agents have been associated with irritant effects, however, newer generations of topical retinoids have emerged that have been designed to be less irritating. This paper
International journal of dermatology, 39(10), 784-788 (2000-11-30)
Extensive modification of the retinoic acid molecular skeleton has resulted in the development of adapalene, a more stable, less irritating compound with receptor selectivity. Adapalene selectively targets nuclear retinoic acid receptors found primarily in the epidermis. Pharmacologic and preclinical studies
American journal of clinical dermatology, 5(5), 369-371 (2004-11-24)
Adapalene (Differin) is a retinoid agent indicated for the topical treatment of acne vulgaris. In clinical trials, 0.1% adapalene gel has proved to be effective in this indication and was as effective as 0.025% tretinoin gel, 0.1% tretinoin microsphere gel