Merck
Y0001131
バルサルタン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
N-(1-オキソペンチル)-N-[[2′-(2H-テトラゾール-5-イル)[1,1′-ビフェニル]-4-イル]メチル]-L-バリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H29N5O3
CAS番号:
分子量:
435.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
valsartan
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2-c3nnn[nH]3)[C@@H](C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C24H29N5O3/c1-4-5-10-21(30)29(22(16(2)3)24(31)32)15-17-11-13-18(14-12-17)19-8-6-7-9-20(19)23-25-27-28-26-23/h6-9,11-14,16,22H,4-5,10,15H2,1-3H3,(H,31,32)(H,25,26,27,28)/t22-/m0/s1
InChI Key
ACWBQPMHZXGDFX-QFIPXVFZSA-N
遺伝子情報
human ... AGTR1(185)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Valsartan for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Repr. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001131-1EA:
Y0001131:
Y0001131-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Roberto Fogari et al.
Expert opinion on drug safety, 10(2), 295-303 (2010-12-15)
Angiotensin receptor blockers (ARBs) as a class are generally considered safe and better tolerated than other antihypertensive drugs. The purpose of this report is to review the main data on the safety and tolerability of the second generation ARB valsartan
Henry R Black et al.
Drugs, 69(17), 2393-2414 (2009-11-17)
Valsartan is a nonpeptide angiotensin receptor antagonist that selectively blocks the binding of angiotensin II to the angiotensin II type 1 receptor. The efficacy, tolerability and safety of valsartan have been demonstrated in large-scale studies in hypertension, heart failure (HF)
Zhenfeng Zheng et al.
Journal of clinical hypertension (Greenwich, Conn.), 12(6), 414-421 (2010-07-02)
This was a systematic assessment of the efficacy and safety of telmisartan and valsartan for the management of blood pressure (BP) in patients with essential hypertension. The authors reviewed randomized controlled trials (RCTs) and quasi-RCTs comparing telmisartan and valsartan for
Adriaan A Voors et al.
Expert opinion on investigational drugs, 22(8), 1041-1047 (2013-05-15)
Heart failure remains a syndrome with a very high mortality rate and a poor quality of life. For patients with heart failure and a preserved ejection fraction (HFpEF), no drugs have shown to improve mortality and morbidity, and therefore novel
Genyang Cheng et al.
Nephrology (Carlton, Vic.), 20(2), 77-84 (2014-11-02)
The current standard treatment for IgA nephropathy relies on steroid and/or immunosuppressive therapy and angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEI) or angiotensin receptor blocker (ARB). This study examines the benefits and safety of combining valsartan with clopidogrel and leflunomide as a