Merck
Y0001141
システム適合性用ジルチアゼム
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(+)-cis-ジルチアゼム 塩酸塩, (2S,3S)-(+)-cis-3-アセトキシ-5-(2-ジメチルアミノエチル)-2,3-ジヒドロ-2-(4-メトキシフェニル)-1,5-ベンゾチアゼピン-4(5H)-オン 塩酸塩, CRD-401
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H26N2O4S · HCl
CAS番号:
分子量:
450.98
Beilstein:
4228706
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
diltiazem
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.COc1ccc(cc1)[C@@H]2Sc3ccccc3N(CCN(C)C)C(=O)[C@@H]2OC(C)=O
InChI
1S/C22H26N2O4S.ClH/c1-15(25)28-20-21(16-9-11-17(27-4)12-10-16)29-19-8-6-5-7-18(19)24(22(20)26)14-13-23(2)3;/h5-12,20-21H,13-14H2,1-4H3;1H/t20-,21+;/m1./s1
InChI Key
HDRXZJPWHTXQRI-BHDTVMLSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Diltiazem for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Mustafa Kayan et al.
The Journal of membrane biology, 245(12), 833-840 (2012-08-21)
Non-ionic contrast media (CM) can induce tissue kidney injury via activation of phagocytosis and oxidative stress, although the mechanisms of injury via neutrophils are not clear. We investigated the effects of CM on oxidative stress and Ca²⁺ concentrations in serum
Diltiazem hydrochloride.
B F McGraw
Drug intelligence & clinical pharmacy, 16(5), 366-370 (1982-05-01)
Toshio Obata et al.
Clinical biochemistry, 46(1-2), 164-166 (2012-09-25)
The interaction between the PKC and oxygen free radicals. The present study examined the effects of lysophosphatidylcholine (LPC), an endogenous amphophilic lipid metabolite, on 1-methyl-4-phenylpyridinium ion (MPP(+))-induced hydroxyl radical (()OH) generation in rat striatum. LPC (50 μM) increased ()OH formation
Joanna E Barbara et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 40(10), 1966-1975 (2012-07-17)
In vitro metabolite profiling and characterization experiments are widely employed in early drug development to support safety studies. Samples from incubations of investigational drugs with liver microsomes or hepatocytes are commonly analyzed by liquid chromatography/mass spectrometry for detection and structural
Shahram Ala et al.
Acta gastro-enterologica Belgica, 75(4), 438-442 (2013-02-14)
Chemical sphincterotomy is a new way for the treatment of chronic anal fissure which avoids the risk of faecal incontinence associated with traditional surgical methods. The aim of this study was to compare topical Diltiazem with topical Glyceril trinitrate in