由来生物
synthetic
グレード
pharmaceutical primary standard
認証
EP
APIファミリー
dexamethasone
フォーム
powder
包装
pkg of 10 mg
メーカー/製品名
EDQM
保管条件
protect from light
mp
262-264 °C (lit.)
262-264 °C
溶解性
water: <0.1 g/L
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
InChI
1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
InChI Key
UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
遺伝子情報
human ... NR3C1(2908)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
その他情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001177-1EA:
Y0001177:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック