由来生物
synthetic
グレード
pharmaceutical primary standard
認証
USP
蒸気圧
<0.0000001 kPa ( 25 °C)
APIファミリー
dexamethasone
フォーム
powder
包装
pkg of 200 mg
メーカー/製品名
USP
色
white
mp
460.4-464 °F (238—240°C)
溶解性
acetone: freely soluble
dichloromethane: slightly soluble
methanol: freely soluble
water: practically insoluble
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1(F)[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@@H](C)[C@]4(O)C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C24H31FO6/c1-13-9-18-17-6-5-15-10-16(27)7-8-21(15,3)23(17,25)19(28)11-22(18,4)24(13,30)20(29)12-31-14(2)26/h7-8,10,13,17-19,28,30H,5-6,9,11-12H2,1-4H3/t13-,17+,18+,19+,21+,22+,23+,24+/m1/s1
InChI Key
AKUJBENLRBOFTD-RPRRAYFGSA-N
遺伝子情報
human ... NR3C1(2908)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
- Betamethasone Acetate
- Ciprofloxacin and Dexamethasone Otic Suspension
- Dexamethasone
- Dexamethasone Acetate
- Dexamethasone Acetate Injectable Suspension
アナリシスノート
その他情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1176506-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック