Merck
Y0001493
フロセミド
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
4-クロロ-N-フルフリル-5-スルファモイルアントラニル酸, 5-(アミノスルホニル)-4-クロロ-2-([2-フラニルメチル]アミノ)安息香酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H11ClN2O5S
CAS番号:
分子量:
330.74
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
furosemide
メーカー/製品名
EDQM
mp
220 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NS(=O)(=O)c1cc(C(O)=O)c(NCc2ccco2)cc1Cl
InChI
1S/C12H11ClN2O5S/c13-9-5-10(15-6-7-2-1-3-20-7)8(12(16)17)4-11(9)21(14,18)19/h1-5,15H,6H2,(H,16,17)(H2,14,18,19)
InChI Key
ZZUFCTLCJUWOSV-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... SLC12A1(6557)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Furosemide for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
腎臓におけるイオン共輸送を阻害します。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Jan Code
Y0001493:
Y0001493-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Adam D DeVore et al.
European journal of heart failure, 17(3), 340-346 (2015-01-27)
Loop diuretics are a cornerstone of heart failure (HF) treatment, but data regarding diuretic dose adjustments after a HF hospitalization and the association with subsequent outcomes are limited. This study was therefore conducted to determine these factors. We analysed data
Christianne L Roumie et al.
Stroke, 46(2), 465-470 (2015-01-01)
We examined blood pressure 1 year after stroke discharge and its association with treatment intensification. We examined the systolic blood pressure (SBP) stratified by discharge SBP (≤140, 141-160, or >160 mm Hg) among a national cohort of Veterans discharged after
K M Ho et al.
Anaesthesia, 65(3), 283-293 (2010-01-21)
Furosemide, a potent loop diuretic, is frequently used in different stages of acute kidney injury, but its clinical roles remain uncertain. This review summarises the pharmacology of furosemide, its potential uses and side effects, and the evidence of its efficacy.
Kurt A Wargo et al.
The Annals of pharmacotherapy, 43(11), 1836-1847 (2009-10-22)
To review the literature regarding the pharmacokinetic profiles, comparative safety and efficacy, and comparative costs of loop diuretics to evaluate the current clinical usefulness of furosemide. A search of MEDLINE (1966-June 2009) was conducted using the terms furosemide, torsemide, bumetanide
Phillip J Newton et al.
Journal of pain and symptom management, 36(4), 424-441 (2008-05-13)
Dyspnea is a common and distressing symptom associated with multiple chronic illnesses and high levels of burden for individuals, their families and health care systems. The subjective nature dyspnea and a poor understanding of pathophysiological mechanisms challenge the clinician in