Merck
Y0002013
マトリン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
ソホカルピジン, マトリジン-15-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H24N2O
CAS番号:
分子量:
248.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
matrine
メーカー/製品名
EDQM
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1CCCC2C3CCCN4CCCC(CN12)C34
InChI
1S/C15H24N2O/c18-14-7-1-6-13-12-5-3-9-16-8-2-4-11(15(12)16)10-17(13)14/h11-13,15H,1-10H2/t11-,12+,13+,15-/m0/s1
InChI Key
ZSBXGIUJOOQZMP-JLNYLFASSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Matrine EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
Matrineはアルカロイドの一種で、エンジュ属の根に含まれる主要成分のひとつです。Matrineでは、B型およびC型肝炎に対する抗ウイルス性作用の可能性に加え、いくつかの皮膚病や癌形態に対する効果について調べられています。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0002013:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)