Merck
Y0002020
ゾレドロン酸 一水和物
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
P,P'-[1-ヒドロキシ-2-(1H-イミダゾール-1-イル)エチリデン]ビスホスホン酸 一水和物, [1-ヒドロキシ-2-(1H-イミダゾール-1-イル)エタン-1,1-ジイル]ビス(ホスホン酸) 一水和物, ゾレドロン酸塩 一水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10N2O7P2·H2O
CAS番号:
分子量:
290.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
zoledronic acid
メーカー/製品名
EDQM
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.OC(Cn1ccnc1)(P(O)(O)=O)P(O)(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O7P2.H2O/c8-5(15(9,10)11,16(12,13)14)3-7-2-1-6-4-7;/h1-2,4,8H,3H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14);1H2
InChI Key
FUXFIVRTGHOMSO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Zoledronic acid monohydrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
ゾレドロン酸(ゾレドロネート)は骨吸収抑制作用を持つビスホスホネート製剤で、ファルネシル二リン酸合成酵素を阻害することで下流の破骨細胞活性を抑制し、骨吸収と代謝を抑制します。閉経後骨粗鬆症、パジェット病、高カルシウム血症の治療に用いられ、骨転移したがんによる骨破壊を治療するために化学療法と併用されます。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)