Merck
SML0223
Sigma-Aldrich
ゾレドロン酸 一水和物
≥98% (HPLC)
別名:
P,P'-[1-ヒドロキシ-2-(1H-イミダゾール-1-イル)エチリデン]ビスホスホン酸 一水和物, [1-ヒドロキシ-2-(1H-イミダゾール-1-イル)エタン-1,1-ジイル]ビス(ホスホン酸) 一水和物, ゾレドロン酸塩 一水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10N2O7P2·H2O
CAS番号:
分子量:
290.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
protect from light
white to beige
溶解性
H2O: ≥2 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.OC(Cn1ccnc1)(P(O)(O)=O)P(O)(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O7P2.H2O/c8-5(15(9,10)11,16(12,13)14)3-7-2-1-6-4-7;/h1-2,4,8H,3H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14);1H2
InChI Key
FUXFIVRTGHOMSO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ゾレドロン酸一水和物は以下の用途に使用されています:
  • 膠芽腫、乳癌腫瘍および前立腺癌細胞株LAPC4の細胞増殖の阻害剤、
  • 遠位大腿骨における骨形成機能を分析するD,L-ラクチド75:グリコリド25ポリマー(PLGA)との複合体、
  • 膠芽腫細胞におけるファルネシル二リン酸合成酵素阻害剤
生物化学的/生理学的作用
ゾレドロン酸(ゾレドロネート)は骨吸収抑制作用を持つビスホスホネート製剤で、ファルネシル二リン酸合成酵素を阻害することで下流の破骨細胞活性を抑制し、骨吸収と代謝を抑制します。閉経後骨粗鬆症、パジェット病、高カルシウム血症の治療に用いられ、骨転移したがんによる骨破壊を治療するために化学療法と併用されます。
調製ノート
本製品は溶液中で非常に不安定です。再構成後、すぐに使用する必要があります。溶液の保管が必要な場合、2~8℃で24時間まで保持できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0223-10MG:
SML0223-VAR:
SML0223-50MG:
SML0223-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kiichi Yamamoto et al.
Parasitology international, 66(2), 89-99 (2016-12-07)
Recent evidence suggests that 1α,25-dihydroxyvitamin D3 (calcitriol, VD3), the active form of vitamin D (VD), can inhibit the proliferation of microorganisms. In the present study, we conducted in vitro experiments and utilized in vivo murine models to investigate the antimalarial
Xu Li et al.
ACS applied materials & interfaces, 11(7), 7311-7319 (2019-01-29)
Bisphosphonates are generally used to treat bone diseases, such as bone metastasis from cancer. There is evidence that, through the modification of the pharmacokinetics and biodistribution of bisphosphonates by formulating them into nanoparticles, they may be able to treat extraskeletal
Low-dose zoledronate for the treatment of bone metastasis secondary to prostate cancer
Akoury E, et al.
Cancer Cell International, 19(1), 28-28 (2019)
Controlled delivery of zoledronate improved bone formation locally in vivo
Gou W, et al.
PLoS ONE, 9(3), e91317-e91317 (2014)
Xu Li et al.
International journal of pharmaceutics, 526(1-2), 69-76 (2017-04-30)
Bisphosphonates are used to treat bone diseases such as osteoporosis and cancer-induced bone pain and fractures. It is thought that modifying the pharmacokinetics and biodistribution profiles of bisphosphonates (i.e. rapid renal clearance and extensive bone absorption) will not only reduce
資料
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research