Merck
Z802891
Hellma® 分光光度計用キュベット、標準セル、Macro
Special Optical Glass, spectral range 320-2500 nm, pathlength 5 mm, chamber volume 1750 μL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.32
物質
optical glass
詳細
2 polished windows
メーカー/製品名
Hellma (100-OS)
パラメーター
320-2500 nm spectral range
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 7.5 mm
チャンバー容積
1750 μL
パス長
5 mm
検出方法
photometric
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
with PTFE lid
包装
単独の細胞入りのパッケージとして販売(1EA = 1 細胞)
法的情報
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)