Merck
207810
Sigma-Aldrich
シアン化カリウム
ACS reagent, ≥96.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KCN
CAS番号:
分子量:
65.12
Beilstein:
3593645
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥96.0%
形状
granular
pH
11.5 (20 °C, 20 g/L)
mp
634 °C (lit.)
溶解性
water: soluble(lit.)
微量陰イオン
S2-: ≤0.003%
SCN-: passes test
chloride (Cl-): ≤0.5%
phosphate (PO43-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.04%
微量陽イオン
Fe: ≤0.03%
Na: ≤0.5%
Pb: ≤2 ppm
SMILES記法
[K]C#N
InChI
1S/CN.K/c1-2;
InChI Key
YUZRZFQHUCKACF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
シアン化カリウムは無色の吸湿性化合物です。 その結晶は立方晶系を示します。シアン化カリウムはシアン化水素と水酸化カリウムを反応させることにより調製できます。また、ベンゾイン縮合反応に関与します。
アプリケーション
以下の研究に、シアン化カリウムが使用される場合があります:
  • アミノ酸の比色定量における還元剤として。
  • N,N-ジメチルアミノメチルフェロセンのメチオジドとの反応によるフェロシクロアセトニトリルのC調製。
  • O-アセチルシアノヒドリンの合成。
  • キラル相間移動触媒の存在下での非対称Strecker(ストレッカー)型反応を介したアルジミンのシアン化によるα-アミノニトリルの生成。
  • 1,2-エポキシドへのシアン化物の金属触媒付加によるβ-ヒドロキシニトリルの生成。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Thyroid
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
207810-500G:4548173114859
207810-25G:4548173114842
207810-VAR:
207810-2.5KG:4548173114835
207810-VAR-D:
207810-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Asymmetric Strecker reaction of aldimines using aqueous potassium cyanide by phase-transfer catalysis of chiral quaternary ammonium salts with a tetranaphthyl backbone.
Ooi T, et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(8), 2548-2549 (2006)
Easy direct stereo-and regioselective formation of ?-hydroxy nitriles by reaction of 1, 2-epoxides with potassium cyanide in the presence of metal salts.
Chini M, et al.
Tetrahedron Letters, 32(36), 4775-4778 (1991)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 18-18 (1994)
Rui Liu et al.
International journal of molecular sciences, 21(11) (2020-06-11)
Pentatricopeptide repeat (PPR) protein comprises a large family, participating in various aspects of organellar RNA metabolism in land plants. There are approximately 600 PPR proteins in maize, but the functions of many PPR proteins remain unknown. In this study, we
Reaction of the Methiodide of N, N-Dimethylaminomethylferrocene with Potassium Cyanide to Form Ferrocylacetonitrile1.
Lednicer D, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 23(5), 653-655 (1958)