Merck
238074
Sigma-Aldrich
酢酸アンモニウム
ACS reagent, ≥97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2NH4
CAS番号:
分子量:
77.08
Beilstein:
4186741
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
eCl@ss:
39021908
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥97%
グレード:
ACS reagent
フォーム:
powder
solid
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気圧
<0.001 hPa
アッセイ
≥97%
フォーム
powder
solid
不純物
≤0.005% insolubles
強熱残分
≤0.01%
pH
6.7-7.3 (25 °C, 5%)
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
微量陽イオン
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm
SMILES記法
N.CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
InChI Key
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
酢酸アンモニウム(NH4CH3CO2, NH4OAc)は、水溶性、吸湿性のアンモニウム塩です。氷酢酸とアンモニアまたは炭酸アンモニウムを反応させることによって調製できる、環境に優しく安価な化合物です。有機合成におけるアンモニア源としてだけでなく、触媒としても使用されます。
アプリケーション
酢酸アンモニウムは、以下の合成において反応体および触媒として使用できます:      
  • 2-ナフトールと芳香族アルデヒドとの3成分縮合反応による1,3-オキサジン誘導体。      
  • 芳香族アルデヒドとシアノ酢酸エチルで処理することによる対称ターピリジン誘導体。      
  • オルト-ブロモアリールアルデヒドと末端アルキンのPd触媒による連続的なカップリング-イミノ化-環化反応を介したイソキノリン、フロピリジン、およびチエノピリジン。
触媒としてのFe(III)−サレン錯体存在下での、カテコールと各種アルデヒドとの多成分縮合反応によるベンゾオキサゾール誘導体合成の窒素源としても使用できます。
特徴および利点
NH4OAcは環境に優しく、長期保存可能で安全な試薬です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
238074-BULK:
238074-2.5KG:
238074-12KG:
238074-500G:
238074-25G:
238074-VAR:
238074-VAR-D:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Separation of the Positional Isomer Quinocide from the Anti-Malarial Drug Primaquine Using a Discovery? HS F5 HPLC Column.
Brondz I and Klein U.
The Reporter, 19 (2006)
Selective inhibition of benzyl ether hydrogenolysis with Pd/C due to the presence of ammonia, pyridine or ammonium acetate.
Sajiki H.
Tetrahedron Letters, 36(20), 3465-3468 (1995)
Reactions of phenanthraquinone and retenequinone with aldehydes and ammonium acetate in acetic acid solution1.
Steck EA and Day AR.
Journal of the American Chemical Society, 65(3), 452-456 (1943)
A new selective preparation of 4H-chromenes by reaction of alkyl cyanoacetate with 3, 5-dibromosalicylaldehyde in the presence of ammonium acetate.
FUJIMOTO A and SAKURAI A.
Synthesis, 1977(12), 871-872 (1977)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 65-65 (1994)