Merck
38270
Sigma-Aldrich
ジイソプロピルエーテル
puriss. p.a., ≥98.5% (GC)
別名:
イソプロピルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHOCH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
102.17
Beilstein:
1731256
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.07
蒸気密度
3.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
120 mmHg ( 20 °C)
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥98.5% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
827 °F
含みます
~0.001% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
expl. lim.
1-21 %, 100 °F
不純物
≤0.001% peroxides (as H2O2)
≤0.005% free acid (as C2H5COOH)
≤0.1% water
≤0.5% isopropanol (GC)
蒸発残留物質
≤0.002%
屈折率
n20/D 1.367 (lit.)
n20/D 1.368
bp
68-69 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
密度
0.724 g/mL at 20 °C
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES記法
CC(C)OC(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChI Key
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジイソプロピルエーテルは無色の液体です。脂質や油分を分離するための溶媒として広く用いられています。このエーテルはイソプロピルアルコールから合成されます。イソオクタンとの混合液はアンチノッキング剤としてガソリンに添加されます。 プロピレンと水から、シングルパス トリクルベッド反応器(イオン交換樹脂触媒Amberlyst 15の存在下)を使用して合成する方法が提案されています。
アプリケーション
ジイソプロピルエーテルは脂肪族および芳香族シアノヒドリンを調製するための溶媒として使用されることがあります。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-20.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-29 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
38270-1L-F:4548173939087
38270-2.5L-F:4548173939094
38270-6X1L-F:
38270-VAR-F:
38270-250ML-F:
38270-BULK-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Single stage synthesis of diisopropyl ether-an alternative octane enhancer for lead-free petrol.
Heese FP, et al.
Catalysis Today, 49(1), 327-335 (1999)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 325-325 (1994)
Novel (R)-oxynitrilase sources for the synthesis of (R)-cyanohydrins in diisopropyl ether.
Kiljunen E and Kanerva LT.
Tetrahedron Asymmetry, 8(8), 1225-1234 (1997)
Fiorella Belpoggi et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 982, 70-86 (2003-02-04)
Tert-amyl-methyl ether (TAME) was administered by gavage in extra virgin olive oil solution at concentrations of 750, 250, or 0 mg/kg bw to groups of 100 male and 100 female Sprague-Dawley rats 8 weeks old at the start of the
I Linhart et al.
Toxicology and applied pharmacology, 136(1), 155-160 (1996-01-01)
Biotransformation of acrolein (ACR) was studied in vivo in the rat following inhalation and ip administration. The major and minor urinary metabolites were 3-hydroxypropylmercapturic acid (HPMA) and 2-carboxyethylmercapturic acid (CEMA), respectively. Male Wistar rats were exposed to ACR, 23, 42