Merck
402850
Sigma-Aldrich
酢酸カルシウム 一水和物
ACS reagent, ≥99.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ca(CH3CO2)2 · H2O
CAS番号:
分子量:
176.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
アッセイ:
≥99.0%
グレード:
ACS reagent
フォーム:
powder
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥99.0%
フォーム
powder
不純物
≤0.005% insolubles
≤0.035 meq/g Titr. acid
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
微量陽イオン
Ba: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.05%
Na: ≤0.02%
Sr: ≤0.05%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
適合性
passes test for acidity or alkalinity
SMILES記法
[H]O[H].CC(=O)O[Ca]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Ca.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI Key
XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
酢酸カルシウム一水和物は酢酸のカルシウム塩です。結晶研究により、構造が三斜晶系であることが明らかになりました。水溶液中のその溶解度は、広い範囲の温度で検査されています。
アプリケーション
酢酸カルシウム一水和物は、以下のプロセスに使用される場合があります:
  • ゾル–ゲル合成によるカルシウムヒドロキシアパタイトの調製におけるカルシウム源として。
  • CO2の捕捉に使用する酸化カルシウム吸着剤の合成における前駆体として。
  • CaO/γ-Al2O3(酸化カルシウム/酸化アルミニウム)ヘテロ塩基触媒の合成における前駆体塩として。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
402850-CH:
402850-5G:
402850-VAR:
402850-BULK:
402850-500G:
402850-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The synthesis of CaO loaded onto Al2O3 from calcium acetate and its application in transesterification of the sunflower oil.
Marinkovic DM, et al.
Advanced technologies, 4(1) , 26-32 (2015)
Calcium hydroxyapatite, Ca10(PO4)6(OH)2 ceramics prepared by aqueous sol-gel processing.
Bogdanoviciene I, et al.
Materials Research Bulletin, 41(9), 1754-1762 (2006)
Solubilities of calcium acetates in the temperature range 0-100?C.
Saury C, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 38(1), 56-59 (1993)
Structure of calcium acetate monohydrate, Ca(C2H3O2) 2.H2O.
Klop EA, et al.
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 40(1), 51-53 (1984)
Ash M and Ash I.
Handbook of Preservatives, 309-309 (2004)