Merck
407666
Sigma-Aldrich
アンモニア 溶液
0.4 M in dioxane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH3
CAS番号:
分子量:
17.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
濃度:
0.4 M in dioxane
450-600 mmol/L (titration)
蒸気圧
11.73 psi ( 55 °C)
4.16 psi ( 20 °C)
品質水準
フォーム
liquid
濃度
0.4 M in dioxane
450-600 mmol/L (titration)
密度
1.023 g/mL at 25 °C
SMILES記法
N
InChI
1S/H3N/h1H3
InChI Key
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品はアンモニアの 0.4 M ジオキサン溶液です。アンモニアは特徴的な強い臭気を放つ無色の気体です。水、アルコール、クロロホルムおよびエーテルに非常によく溶けます。溶液として広く販売されています。1 アンモニア分子は窒素原子を中心として、3 つの水素原子が 3 つの頂点に、孤立電子対が 4 番目の頂点にある、ピラミッド型をしています。アンモニア溶液は通常、塩基として利用されます。
アプリケーション
アンモニア溶液(ジオキサン中 0.4 M 濃度)は 8-ニトロキノリン-2-アミンおよびシルフェニレンを含むポリマーの合成に用いられることがあります。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
407666-VAR:
407666-BULK:
407666-100ML:4548173146607
407666-800ML:4548173146614
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 65-66 (1994)
Discovery of a new antileishmanial hit in 8-nitroquinoline series.
Paloque L, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 54, 75-86 (2012)
Synthesis and properties of polymers containing silphenylene moiety via catalytic cross-dehydrocoupling polymerization of 1,4-bis (dimethylsilyl) benzene.
Li Y and Kawakami Y.
Macromolecules, 32(26), 8768-8773 (1999)
Patricia A Wright et al.
Respiratory physiology & neurobiology, 184(3), 231-240 (2012-08-23)
In this review we pose the following seven questions related to ammonia and fish that represent gaps in our knowledge. 1. How is ammonia excretion linked to sodium uptake in freshwater fish? 2. How much does branchial ammonia excretion in
Olivier Braissant et al.
Journal of inherited metabolic disease, 36(4), 595-612 (2012-10-31)
Hyperammonemia can be caused by various acquired or inherited disorders such as urea cycle defects. The brain is much more susceptible to the deleterious effects of ammonium in childhood than in adulthood. Hyperammonemia provokes irreversible damage to the developing central