Merck
411515
Sigma-Aldrich
臭化リチウム 溶液
54 wt. % in H2O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiBr
CAS番号:
分子量:
86.85
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
フォーム:
liquid
フォーム
liquid
品質水準
濃度
49.0-59.0% (silver nitrate titration)
54 wt. % in H2O
密度
1.57 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Li+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Lithium bromide solution contains 54 wt.% lithium bromide in water. The vapor pressure of the aqueous solution of lithium bromide has been studied over a range of temperature. Lithium bromide solution forms the absorber in the absorption refrigerator. Its pool boiling heat transfer coefficient has been obtained. It is a corrosive medium on metals.
アプリケーション
Lithium bromide solution may be used to dissolve/regenerate cellulose to form cellulose gel. It may also be used as a solvent for corrosion studies.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
411515-BULK:
411515-1L:
411515-250ML:
411515-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Corrosion behavior and galvanic studies of brass and bronzes in aqueous lithium bromide solutions.
Mu?oz AI, et al.
Corrosion (Houston, TX, United States), 58(7), 560-569 (2002)
Cellulose dissolution in aqueous lithium bromide solutions.
Yang YJ, et al.
Cellulose, 21(3), 1175-1181 (2014)
Pool boiling performance of lithium bromide solution on enhanced tubes.
Sim YS and Kim NH.
Journal of Mechanical Science and Technology, 29(6), 2555-2563 (2015)
Thermodynamic properties of aqueous electrolyte solutions. 1. Vapor pressure of aqueous solutions of lithium chloride, lithium bromide, and lithium iodide.
Patil KR, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 35(2), 166-168 (1990)
Use of differential pulse polarography to study corrosion of galvanized steel in aqueous lithium bromide solution.
Garcia-Anton J, et al.
Corrosion (Houston, TX, United States), 50(2), 91-97 (1994)