Merck
71380
Sigma-Aldrich
塩化ナトリウム
puriss. p.a., ≥99.5% (AT)
別名:
Halite(岩塩), 塩化ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaCl
CAS番号:
分子量:
58.44
Beilstein:
3534976
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99.5% (AT)
フォーム:
powder or crystals
溶解性:
water: soluble
蒸気圧
1.33 hPa ( 865 °C)
品質水準
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥99.5% (AT)
フォーム
powder or crystals
不純物
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
5.0-8.0 (20 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
801 °C (lit.)
溶解性
water: soluble
微量陰イオン
bromide (Br-): ≤50 mg/kg
iodide (I-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES記法
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
塩化ナトリウム(NaCl)は無色の固体であり、その結晶は立方晶系に属します。食肉、野菜、魚製品の保存剤として広く使用されています。NaClは、ナトリウムおよび塩素含有化合物の製造に有用な前駆体です。サルモネラ菌(Salmonella thompson、S. stanley、およびS. infantisの混合接種菌)の成長に及ぼすその影響が調べられています。
アプリケーション
塩化ナトリウムは、hBM-MSC(ヒト骨髄間葉系幹細胞)の分離と増殖中に骨髄細胞をインキュベートするために調製した他の成分とともに分離培地で使用されました。
その他情報
販売制限が適用されることがあります
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
71380-5KG:
71380-BULK:
71380-6X500G:
71380-50KG:
71380-6X1KG:
71380-1G:
71380-500G:
71380-VAR:
71380-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ana B Faia-Torres et al.
Biomaterials, 35(33), 9023-9032 (2014-08-12)
Tissue engineering using scaffold-cell constructs holds the potential to develop functional strategies to regenerate bone. The interface of orthopedic implants with the host tissues is of great importance for its later performance. Thus, the optimization of the implant surface in
Tianji Ma et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 11(1) (2021-01-23)
The modification of the inner nanopore wall by polymers is currently used to change the specific properties of the nanosystem. Among them, the polyethylene glycol (PEG) is the most used to prevent the fouling and ensure the wettability. However, its
A M Gibson et al.
International journal of food microbiology, 6(2), 155-178 (1988-03-01)
The growth responses of salmonellae (mixed inoculum of Salmonella thompson, S. stanley and S. infantis) as affected by NaCl concentration, pH level and storage temperature were studied in laboratory medium. Growth curves were obtained at 5 concentrations of NaCl (0.5-4.5%
Tianji Ma et al.
ACS applied materials & interfaces, 11(13), 12578-12585 (2019-03-13)
The salinity gradient between brine and fresh water is an abundant source of power which can be harvested by two major membrane methods: pressure-retarded osmosis and reversed electrodialysis. Nowadays, the latter technology is close to real application, but it still
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 996-996 (1994)