詳細
塩化ナトリウム(NaCl)は、厳しい条件下で製造され、可能な限り高い精度で分析される容量標準物質です。標準物質の含有量は容量銀滴定法により測定し、測定値はNIST SRMにトレース可能です。その認証値および不確かさの測定値はISOガイド35に従っています。
アプリケーション
銀滴定における容量測定溶液の標準化用の認証済み標準物質(CRM)として使用されています。
特徴および利点
- 開封時までの保存期間を通して安定性を確保するために、汚染防止ガラスボトルに入った固体として提供されます。
- NISTのSRMにトレース可能な高純度物質
- 正確な抗体価測定が可能な高品質
- 分析証明書(CoA)添付
アナリシスノート
正確な濃度、使用期限、トレ-サビリティ情報、認証に関する詳細情報は、同梱の証明書および認証書に記載されています。含有量および使用期限はラベルに記載されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
71387-25G:
71387-BULK:
71387-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Determination of chloride in infant formula and adult/pediatric nutritional formula by automated potentiometry: Single-Laboratory Validation, First Action 2015.08.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 98, 1390-1394 (2015)
Journal of clinical microbiology, 52(7), 2359-2364 (2014-04-25)
Multidrug-resistant Acinetobacter baumannii isolates, particularly those that produce carbapenemases, are increasingly reported worldwide. The biochemically based Carba NP test, extensively validated for the detection of carbapenemase producers among Enterobacteriaceae and Pseudomonas spp., has been modified to detect carbapenemase production in
JAMA, 311(1), 45-52 (2013-11-19)
Hospital cooling improves outcome after cardiac arrest, but prehospital cooling immediately after return of spontaneous circulation may result in better outcomes. To determine whether prehospital cooling improves outcomes after resuscitation from cardiac arrest in patients with ventricular fibrillation (VF) and
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(25), 8432-8448 (2014-06-21)
The mammalian target of rapamycin (mTOR) pathway integrates multiple signals and regulates crucial cell functions via the molecular complexes mTORC1 and mTORC2. These complexes are functionally dependent on their raptor (mTORC1) or rictor (mTORC2) subunits. mTOR has been associated with
Genome biology, 15(8), 426-426 (2014-08-27)
Genomic analyses of hundreds of prostate tumors have defined a diverse landscape of mutations and genome rearrangements, but the transcriptomic effect of this complexity is less well understood, particularly at the individual tumor level. We selected a cohort of 25
資料
Explore the tests integral to the instrument qualification process for ion chromatography instruments. Learn about the effectiveness of a pre-packaged IQ/OQ/PQ kit, featuring six certified bromide standard solutions for comprehensive IC instrument qualification tests.