Merck
204439
Sigma-Aldrich
塩化ナトリウム
99.999% trace metals basis
別名:
Halite(岩塩), 塩化ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaCl
CAS番号:
分子量:
58.44
Beilstein:
3534976
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.999% trace metals basis
フォーム:
solid
溶解性:
water: soluble (358 g/l at 20 °C (68 °F))
蒸気圧
1 mmHg ( 865 °C)
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
solid
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
pH
7
mp
801 °C (lit.)
溶解性
water: soluble (358 g/l at 20 °C (68 °F))
SMILES記法
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化ナトリウムは、水に非常に溶けやすい、白色の結晶固体です。高純度の塩化ナトリウムは、製薬業界や半導体業界で一般的に使用されています。
アプリケーション
パラジウムを使用せず有機スタンナン類とヨウ化物類をクロスカップリングします
塩化ナトリウムは以下の用途に使用できます:
  • 電池の水性電解液として。
  • 誘導結合プラズマ質量分析を使用した微量元素の検出。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
204439-BULK:
204439-20G:
204439-30G:
204439-VAR:
204439-5G:
204439-100G:
204439-6X20G:
204439-6X100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Developments in electrode materials and electrolytes for aluminium?air batteries
D.R. Egan, et al.
Journal of Power Sources, 236, 293-310 (2013)
A new procedure for the determination of 21 macro- and trace elements in human fetal urine using an inductively coupled plasma mass spectrometry with dynamic reaction cell (ICP-DRC-MS) equipped with a micro-flow nebulizer
Adam Sajnog, et al.
Talanta, 222, 121672-121672 (2021)
Copper- and Manganese-Catalyzed Cross-Coupling of Organostannanes with Organic Iodides in the Presence of Sodium Chloride.
Suk-Ku Kang et al.
The Journal of organic chemistry, 62(13), 4208-4209 (1997-06-27)
Francis Kim et al.
JAMA, 311(1), 45-52 (2013-11-19)
Hospital cooling improves outcome after cardiac arrest, but prehospital cooling immediately after return of spontaneous circulation may result in better outcomes. To determine whether prehospital cooling improves outcomes after resuscitation from cardiac arrest in patients with ventricular fibrillation (VF) and
Laurent Dortet et al.
Journal of clinical microbiology, 52(7), 2359-2364 (2014-04-25)
Multidrug-resistant Acinetobacter baumannii isolates, particularly those that produce carbapenemases, are increasingly reported worldwide. The biochemically based Carba NP test, extensively validated for the detection of carbapenemase producers among Enterobacteriaceae and Pseudomonas spp., has been modified to detect carbapenemase production in