蒸気圧
8 mmHg ( 20 °C)
品質水準
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥65% (T)
形状
liquid
強熱残分
≤0.0005% (as SO4)
pH
<1.0
bp
120.5 °C (lit.)
密度
1.37-1.41 g/mL at 20 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤0.5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1 mg/kg
微量陽イオン
Ag: ≤0.01 mg/kg
Al: ≤0.05 mg/kg
As: ≤0.01 mg/kg
Ba: ≤0.01 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.01 mg/kg
Co: ≤0.01 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.01 mg/kg
Fe: ≤0.2 mg/kg
Hg: ≤0.01 mg/kg
K: ≤0.05 mg/kg
Li: ≤0.01 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.01 mg/kg
Mo: ≤0.02 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.01 mg/kg
Sr: ≤0.01 mg/kg
Tl: ≤0.05 mg/kg
Zn: ≤0.05 mg/kg
SMILES記法
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI Key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Oxidation of multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs).
- Removal of transition metal catalyst from the single-walled carbon nanotubes (SWNTs) during the purification of SWNTs.
- Trace determinations of Pb and Cd in aqueous medium by flame atomic absorption spectrometry.
- Preparation of lead dioxide (PbO2).
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
84380S-BULK:
84380S-VAR:
84380-1L:4548173305097
84380-2.5L:4548173305103
84380-25L:
84380-VAR:
84380-BULK:
84380-6X1L:4548173273440
84380-250ML:
84380-4X2.5L:4548173273433