Merck
09278
Sigma-Aldrich
4-[4-(ジメチルアミノ)フェニルアゾ]安息香酸 N-スクシンイミジル エステル
≥98.0% (HPLC)
別名:
4-(ジメチルアミノ)アゾベンゼン-4′-カルボン酸 N-スクシンイミジルエステル, DABCYL-N-スクシンイミジル エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H18N4O4
CAS番号:
分子量:
366.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
DMF: soluble
DMSO: soluble
蛍光検出
λex 428 nm; λem 453 nm
保管温度
−20°C
SMILES記法
CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)C(=O)ON3C(=O)CCC3=O
CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)C(=O)ON3C(=O)CCC3=O
InChI
1S/C19H18N4O4/c1-22(2)16-9-7-15(8-10-16)21-20-14-5-3-13(4-6-14)19(26)27-23-17(24)11-12-18(23)25/h3-10H,11-12H2,1-2H3/b21-20+
InChI Key
IBOVDNBDQHYNJI-QZQOTICOSA-N
アプリケーション
アミノ基で安定なペプチド結合を形成してタンパク質やペプチドを標識するのに有用な試薬(MANCYL-SEに類似)。ペプチドの末端のアミンやリジン、その他のタンパク質の蛍光試験用の求核試薬と反応します。蛍光特性(強く幅広い特徴的な可視吸収を示すが、蛍光は示さない)から長波長のクエンチャーとして理想的であり、FRET試験で受容体発色団として利用されています。
アナリシスノート
吸収スペクトルは453 nmで極大を示します(メタノ-ル中)。ブチルアミンとの反応後:428 nmで極大吸収(Lit.)
その他情報
N-terminal modification of peptides in automated synthesis
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
09278-VAR-F:
09278-100MG-F:
09278-25MG-F:
09278-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
L L Maggiora et al.
Journal of medicinal chemistry, 35(21), 3727-3730 (1992-10-16)
A general scheme for obtaining a fluorescent donor/acceptor peptide substrate via solid-phase synthesis methodology is presented. The key feature of this method is the design of a glutamic acid derivative that has been modified on the carboxyl side chain with
C García-Echeverría et al.
FEBS letters, 297(1-2), 100-102 (1992-02-03)
A series of new substrates for determining the catalytic activity of cysteine proteinases is described. The rate of hydrolysis by papain was monitored by a fluorescence continuous assay based on internal resonance energy transfer using 5-[(2-aminoethyl)amino]naphtalene-1-sulfonic acid (EDANS) and 4-(4-dimethylaminophenylazo)benzoic