Merck
14420C
SAFC
EX-CELL® 420、昆虫細胞用無血清培地
with L-glutamine, sterile-filtered, suitable for insect cell culture
医薬品製造
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.75
詳細
for research or for further manufacturing use
品質水準
無菌性
sterile-filtered
製品種目
EX-CELL®
形状
liquid
テクニック
cell culture | insect: suitable
構成
HEPES: no
L-glutamine: yes
glucose: yes
NaHCO3: yes
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
EX-CELL 420は、Sf9およびSf21昆虫細胞株の無血清増殖用に開発および最適化された完全培地です 。細胞は、無血清培地または血清添加培地から、適応を要することなく EX-CELL 420に直接継代培養できます。 EX-CELL 420での培養は、常に、95%を超える生存率で、1 × 107細胞/mLを超える密度に達します。栄養を再補充することなく 浮遊培養を10日間以上維持できます。Sf9およびSf21細胞は、 生存率を低下させることなくEX-CELL 420で20継代以上培養されています 。タンパク質発現とウイルス産生は、 血清を含む培地よりも良好です。
EX-CELL 420は、昆虫細胞株Sf9やSf21の無血清増殖に最適な培地として開発された完全培地です。血清の有無にかかわらず培養された細胞を、順応なしに、そのままEX-CELL 420に移し継代培養できます。EX-CELL 420での培養は通常、細胞密度は1x107個/mLを上回り、生存率は95%を上回ります。リフィーディングなしに、浮遊細胞培養を10日間以上維持することができます。EX-CELL 420 で培養した場合、Sf9細胞およびSf21細胞は、生存率を低下させることなく、20代より多く継代できます。タンパク質発現能およびウイルス産生能は、血清添加培地下を上回ります。
法的情報
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
14420-100B3056:
14420-20B1245:
14420-5B1172:
14420-1000M4180:
14420-73B3386:
14420C-10B:
14420-13B1212:
14420-20B3722:
14420-8.5BB1172:
14420-8BA1172:
14420-8BA4180:
14420-10Q4419:
14420-8.5B1172:
14420-8B3386:
14420-8B1172:
14420-1000M1675:
14420-20BA3175:
14420-10B1174:
14420-1000M:
14420-10B3056:
14420-1000M1172:
14420-10BD:
14420-6.2B1172:
14420-1B5839M:
14420-20BA1245:
14420C-1B:
14420-7B3606:
14420-200B3056-CO:
14420-1000M1245:
14420-20B3265:
14420C-1000ML:
14420-20B1675:
14420-1BACDA:
14420-8B3175:
14420-20B1172:
14420-64.5B3386:
14420-20B3647:
14420-1B5838M:
14420-500M:
14420-10BC:
14420-18B3175:
14420C-BULK:
14420-10B1252:
14420CPROC:
14420-100B3386:
14420-1000M1159:
14420-20B4419:
14420-7.11B3175:
14420-7B3722:
14420-4B3175:
14420-91B3386:
14420-80B3175:
14420C-PH:
14420-10B3647:
14420-1000M3056:
14420-10B1172:
14420-10B1159:
14420-10B3722:
14420-18BA3175:
14420-19B1212:
14420-1000M3722:
14420C-500ML:
14420-8.9B4180:
14420-1000M4313:
14420-100Q4419:
14420-1000M3659:
14420-8.5BA1172:
14420-50B1245:
14420-20Q4419:
14420-1000M3386:
14420-10Q3369:
14420-10BA4180:
14420C-10BC:
14420-100BA3386:
14420-44B3175:
14420-62B3386:
14420-20B1174:
14420-1000M1174:
14420-8BA3175:
14420-7BA3606:
14420-2000M1172:
14420-50B1174:
14420-1000M3175:
14420-10B:
14420-1BACD:
14420-1000M3265:
14420-40B1174:
14420-1B3056:
14420-20BA1172:
14420-10BA1252:
14420-8B4180:
14420-4BA3175:
14420-10B3386:
14420-20B3175:
14420-9.4B1172:
14420-1000M4419:
14420C-10BB:
14420-1B4419:
14420-200B3056:
14420-10B4180:
14420-8B1174:
14420-100B3722:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Hideki Yamaji et al.
Journal of bioscience and bioengineering, 95(2), 185-187 (2005-10-20)
When rat protein kinase C-delta (PKC-delta) was produced by Sf9 cells infected with a recombinant baculovirus in shake-flask culture using a serum-containing medium, the intracellular PKC-delta content decreased in the late period while the extracellular PKC-6 markedly increased. During the
Norikatsu Nishikawa et al.
Cytotechnology, 43(1-3), 3-10 (2008-11-13)
The production of beta-galactosidase by Sf9 cells infected with recombinant Autographa californica nucleopolyhedrovirus (AcNPV) was investigated in shake-flask culture using two serum-free basal media: Grace's medium and TNM-FH (Grace's medium supplemented with lactalbumin hydrolysate and yeast extract). At the time
Fabiana R X Batista et al.
Cytotechnology, 49(1), 1-9 (2008-11-13)
Animal cells can be cultured both in basal media supplemented with fetal bovine serum (FBS) and in serum-free media. In this work, the supplementation of Grace's medium with a set of nutrients to reduce FBS requirements in Spodoptera frugiperda (Sf9)