アプリケーション
グレース培地は、もともとはオーストラリア原産のエンペラー・ガム・モス(Antherea eucalypti)由来の細胞の増殖をサポートするために処方されました。この培地は、ワイアット培地をAnthereaの血リンパにより近い培地に改変したものです。グレースがこの培地を用いて確立した細胞株は、初めて開発された連続継代細胞株となりました。この基礎培地は、サプリメントを適切に補充したうえで、いくつかの種の鱗翅目や一部の双翅類由来細胞の培養に使用されています。この培地は、主に鱗翅目の昆虫由来細胞株の増殖と維持のための基礎培地として使用されています。
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
G9771-PROC:
G9771-5L:
G9771-VAR:
G9771-25K:
G9771-10L:
G9771-1L-KC:
G9771-1L:
G9771-50KG:
G9771-2X5L:
G9771-50K:
G9771-BULK:
G9771-48K:
G9771-25KG:
G9771-10X1L:
G9771-50L:
G9771LF1-BIBC:
G9771-BIBC:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
PloS one, 12(4), e0175759-e0175759 (2017-04-21)
Allatotropins (AT) are neuropeptides with pleotropic functions on a variety of insect tissues. They affect processes such as juvenile hormone biosynthesis, cardiac rhythm, oviduct and hindgut contractions, nutrient absorption and circadian cycle. The present work provides experimental evidence that AT
Parasites & vectors, 2(1), 62-62 (2009-12-17)
Leishmania parasites must overcome several barriers to achieve transmission by their sand fly vectors. One of the earliest threats is exposure to enzymes during blood meal digestion. Trypsin-like enzymes appear to be detrimental to parasite survival during the very early
Current biology : CB, 29(5), 856-864 (2019-02-26)
Formation of correctly shaped organs is vital for normal function. The Drosophila wing has an elongated shape, which has been attributed in part to a preferential orientation of mitotic spindles along the proximal-distal axis [1, 2]. Orientation of mitotic spindles
Current biology : CB, 31(4), 827-839 (2020-12-29)
The niche controls stem cell self-renewal and progenitor differentiation for maintaining adult tissue homeostasis in various organisms. However, it remains unclear whether the niche is compartmentalized to control stem cell self-renewal and stepwise progeny differentiation. In the Drosophila ovary, inner
Development (Cambridge, England), 144(23), 4406-4421 (2017-10-19)
Quantitative analysis of the dynamic cellular mechanisms shaping the