product name
シュナイダー昆虫培地, With L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for insect cell culture
品質水準
無菌性
sterile-filtered
形状
liquid
テクニック
cell culture | insect: suitable
適合性
suitable for culture of other dipteran cell lines (Originally developed for the culture of Drosophila cells)
構成
NaHCO3: 0.4 g/L
glucose: 2 g/L (Dextro)
L-glutamine: 1.8 g/L
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- Drosophila(ショウジョウバエ)神経細胞株(BG3-c2細胞)の培養
- 前鞭毛の成長阻害アッセイのためのLeishmania majorの継代培養
- エバーメクチン化合物が細胞発生に与える影響を評価し、卵母細胞の発生を促すための、精製オーキネートへのDrosophila melanogaster(キイロショウジョウバエ)S2細胞の播種
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
S0146-VAR:
S0146-100ML:
S0146-PROC:
S0146-6X1L:
S0146-6X500ML:
S0146-500ML:
S0146-1L:
S0146-BULK:
試験成績書(COA)