Merck
S8398
Sigma-Aldrich
シールズ・サング M3昆虫細胞用培地
With L-glutamine, without potassium bicarbonate, powder, suitable for insect cell culture
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.75
フォーム
powder
テクニック
cell culture | insect: suitable
構成
NaHCO3: no
L-glutamine: 0.6 g/L
glucose: 10 g/L (Dextro)
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シールズ・サングM3昆虫細胞用培地は、Drosophila melanogaster(キイロショウジョウバエ)細胞の初代培養および確立された培養の急速な増殖をサポートします。昆虫組織培養培地は、特定の昆虫の血リンパの主要な特性を模倣するように調整されています。
アプリケーション
シールズ・サングM3昆虫細胞用培地は、以下の用途に使用されています:
  • 幼虫の翅の成虫原基細胞に関する翻訳活性の変化を研究するためのDrosophila(ショウジョウバエ)幼虫の解剖
  • 翻訳表面センシング(SUnSET)アッセイ用のDrosophilaの体のインキュベート
  • トランスフェクション研究のためのDrosophila細胞の培養
ショウジョウバエ細胞株培養用に開発されました。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S8398-25K:
S8398-VAR:
S8398-100L:
S8398-BULK:
S8398-1L-KC:
S8398-50K:
S8398-50L:
S8398-2X5L:
S8398-PROC:
S8398-5L:
S8398-BIBC:
S8398LF1-BIBC:
S8398-10L:
S8398-25KG:
S8398-10X1L:
S8398-50KG:
S8398-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tim Hundertmark et al.
PloS one, 13(9), e0203622-e0203622 (2018-09-08)
Spermatogenesis in many species including Drosophila melanogaster is accompanied by major reorganisation of chromatin in post-meiotic stages, involving a nearly genome-wide displacement of histones by protamines, Mst77F and Protamine-like 99C. A proposed prerequisite for the histone-to-protamine transition is massive histone
Louis Philip Benoit Bouvrette et al.
RNA (New York, N.Y.), 24(1), 98-113 (2017-10-29)
Cells are highly asymmetrical, a feature that relies on the sorting of molecular constituents, including proteins, lipids, and nucleic acids, to distinct subcellular locales. The localization of RNA molecules is an important layer of gene regulation required to modulate localized
Stefanie M K Gärtner et al.
European journal of cell biology, 94(1), 46-59 (2014-12-04)
Spermatogenesis is accompanied by a remarkable reorganization of the chromatin in post-meiotic stages, characterized by a near genome-wide displacement of histones by protamines and a transient expression of transition proteins. In Drosophila, the transition-protein-like protein Tpl94D contains an HMG-box domain
Ahmed Sabri et al.
PloS one, 6(4), e18847-e18847 (2011-04-29)
Aphidius ervi (Hymenoptera: Braconidae) is an entomophagous parasitoid known to be an effective parasitoid of several aphid species of economic importance. A reduction of its production cost during mass rearing for inundative release is needed to improve its use in
Y Asano et al.
HFSP journal, 3(3), 194-203 (2009-07-30)
Lamellipodia are broad actin-based structures that define the protruding edge of many motile animal cells. Here we identify a Drosophila homolog of the p21-activated kinases (Paks) as a novel inhibitor of Rac-mediated lamellipodial formation: Pak3 overexpression mimics a loss of