無菌性
sterile-filtered
形状
liquid
テクニック
cell culture | insect: suitable
構成
glucose: 1.0 g/L
L-glutamine: 0.6 g/L
NaHCO3: 0.35 g/L
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TC-100昆虫培地は、ツマジロクサヨトウ(Spodoptera frugiperda)からの細胞による Autographica californica 核多角体病(NPV)ウイルス粒子の産生を最適化するために開発されました。さまざまな鱗翅目種由来の細胞の増殖に役立つことが明らかになっています。この培地は、主に鱗翅目細胞株におけるバキュロウイルスの増殖で使用されます。
アプリケーション
TC-100昆虫培地は、次の用途で使用されています:
- 効率的なバキュロウイルス作製のための懸濁液中の昆虫細胞のトランスフェクション
- Varroa destructor(ミツバチヘギイタダニ)唾液の採取
- ツマジロクサヨトウなどの昆虫細胞の培養と維持のためのスターター培地として
鱗翅目バキュロウイルス培養用。
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
MethodsX, 3, 371-377 (2016-05-26)
Baculovirus (BV) mediated insect cell expression system utilizes transfection as a first step to introduce recombinant baculovirus DNA into insect cells. Many labs are still relying on the conventional liposome based transfection method in adherent culture. Here we describe a
Insect Biotechnology
Short Views on Insect Genomics and Proteomics, 185-210 (2016)
Journal of economic entomology, 112(2), 505-514 (2018-09-17)
The Varroa destructor (Acari Varroidae) mite is a serious threat to honey bee due to hemolymph feeding and virus transmission. Mite salivary proteins are involved in these interactions. However, the salivary secretome has not been previously characterized. In this paper