詳細
Drug Master File available
for research or for further manufacturing use
品質水準
無菌性
sterile-filtered
フォーム
liquid
保管条件
protect from light
テクニック
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
構成
glucose: 3.45 g/L
NaHCO3: 1.60 g/L
L-glutamine: 0.333 g/L
HEPES: 7.5 mM
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
EX-CELL 610-HSFは、低タンパク質(11 mg/L)の無血清培地です。もともと培養において、ハイブリッド細胞の増殖をサポートするために開発されており、マウス、ラット、ヒト由来のリンパ腫、上皮細胞、B細胞ハイブリドーマといった幅広い細胞の増殖をサポートすることができます。EX-CELL 610-HSFは、静置培養系や、大規模なバイオリアクターによる培養に使用されています。どちらの培養方法でも細胞産生物、特にモノクローナル抗体の産生能は、ウシ胎児血清(FBS)を含む培地で同じ細胞を培養した場合に比べて同等かまたはそれよりも優れています。
法的情報
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
14610C-500ML:
14610C-BULK:
14610C-1000ML:
14610-1000M:
14610-500M:
14610C-PH:
14610CPROC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
この製品を見ている人はこちらもチェック
Gunasekaran Dhandapani et al.
mAbs, 11(3), 583-592 (2019-01-09)
We introduce a new concept and potentially general platform for antibody (Ab) purification that does not rely on chromatography or specific ligands (e.g., Protein A); rather, it makes use of detergent aggregates capable of efficiently capturing Ab while rejecting hydrophilic