詳細
for research or for further manufacturing use
無菌性
sterile-filtered
形状
liquid
テクニック
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
構成
glucose: 2.84 g/L
NaHCO3: yes
L-glutamine: no
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
原材料のコストを抑えられること、そしてロット間で産生物の一貫性が高いことが本製品の特長です。動物由来成分の使用に起因する、外因性物質によるコンタミネ-ションのリスクも抑えられていますので、生物医薬品の開発には特に適しているといえます。血清添加培地からそのまま細胞を移すことができます。順応はほとんど必要ありません。
バイオテクノロジ-のニ-ズに応えるため開発され、初期の急速な細胞増殖や高レベルの抗体発現をサポ-トします。また、動物由来タンパク質を使わずに長期にわたって細胞密度、生存率ともに高い培養を行うことができます。
バイオテクノロジ-のニ-ズに応えるため開発され、初期の急速な細胞増殖や高レベルの抗体発現をサポ-トします。また、動物由来タンパク質を使わずに長期にわたって細胞密度、生存率ともに高い培養を行うことができます。
注意
凍結させないでください。遮光してください。この培地に含まれるいくつかの成分は光に不安定ですので、光の当たる場所に長時間置かないでください。2~8°Cで暗所保存した場合、添加物を加えていない培地はラベルに表記された使用期限まで安定です。
再構成
使用前に37°Cに加温し、50 mL/Lの200 mM L-グルタミンを添加します。
法的情報
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
H4409-20L:
H4409-200L:
H4409-VAR:
H4409-100L:
H4409-PH:
H4409-6X1L:
H4409-1L:
H4409PROC:
H4409-BULK:
H4409-100ML:
試験成績書(COA)