形状
solution
品質水準
シェルフライフ
expiry date on label
反応適合性
reagent type: oxidant
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
濃度
1 g/dL in deionized water
pH
1.77
アプリケーション
hematology
histology
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OI(O)(O)(O)(O)=O
InChI
1S/H5IO6/c2-1(3,4,5,6)7/h(H5,2,3,4,5,6,7)
InChI Key
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
3951-VAR:
3951-BULK:
3951-100ML-KC:
3951-100ML:4548173993805