Merck
P7875
Sigma-Aldrich
過ヨウ素酸
ReagentPlus®, ≥99.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
H5IO6
CAS番号:
分子量:
227.94
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99.0%
形状
powder or crystals
反応適合性
reagent type: oxidant
テクニック
toxicology assay: suitable
mp
122 °C (lit.)
溶解性
water: 100 mg/mL, clear, colorless
SMILES記法
OI(O)(O)(O)(O)=O
InChI
1S/H5IO6/c2-1(3,4,5,6)7/h(H5,2,3,4,5,6,7)
InChI Key
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
過ヨウ素酸はヨウ素のオキソ酸であり、強力な酸化剤として一般に使用されています。この無機酸は、水やエーテルなどのほとんどの溶媒に溶解します。
アプリケーション
過ヨウ素酸は以下の反応で使用できます:      
  • アルコールからケトンおよびアルデヒドへの酸化。
  • ヒドロキシルアミン誘導体の酸化。    
  • アレーンのキノンへの酸化
以下でも使用できます:     
  • 第三級C−H結合を第三級アルコールに酸化するための酢酸クロム(IV)との化学量論的酸化剤として。     
  • 酸化クロムと併用して、第一級アルコールからカルボン酸へ、アルキルベンゼンから安息香酸へ、環状ベンジルエーテルから対応するラクトンへの酸化。      
  • FeCl3を触媒として用いた、スルフィドからスルホキシドへの選択的酸化。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
消防法
第1類:酸化性固体
過よう素酸
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P7875-VAR:
P7875-500G:4548173991467
P7875-25G:4548173991450
P7875-BULK:
P7875-100G:4548173991474
P7875-H:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Zollie A Yavarow et al.
Human molecular genetics, 29(2), 286-294 (2019-12-10)
Glycogen storage disease type Ia (GSD Ia) is caused by autosomal mutations in glucose-6-phosphatase α catalytic subunit (G6PC) and can present with severe hypoglycemia, lactic acidosis and hypertriglyceridemia. In both children and adults with GSD Ia, there is over-accumulation of
Murad Alturkustani et al.
Journal of neuropathology and experimental neurology, 74(3), 233-240 (2015-02-11)
The pathologic features of adult-onset leukoencephalopathy/leukodystrophy with axonal spheroids (ALAS) are variable, and this has led to different hypotheses as to whether primarily demyelination or axonopathy may underlie this disorder. Typical ALAS pathology is rarely accompanied by focal multiple sclerosis
Francesca Polverino et al.
The American journal of pathology, 185(3), 741-755 (2014-12-30)
Small animal models of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) have several limitations for identifying new therapeutic targets and biomarkers for human COPD. These include a pulmonary anatomy that differs from humans, the limited airway pathologies and lymphoid aggregates that develop
Vered Padler-Karavani et al.
The Journal of biological chemistry, 287(27), 22593-22608 (2012-05-03)
DNA and protein arrays are commonly accepted as powerful exploratory tools in research. This has mainly been achieved by the establishment of proper guidelines for quality control, allowing cross-comparison between different array platforms. As a natural extension, glycan microarrays were
Karen Mollet et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 19(10), 3383-3396 (2013-01-26)
The reactivity of 3-hydroxy-4-(1,2-dihydroxyethyl)-β-lactams with regard to the oxidant sodium periodate was evaluated, unexpectedly resulting in the exclusive formation of new 2-hydroxy-1,4-oxazin-3-ones through a C3C4 bond cleavage of the intermediate 4-formyl-3-hydroxy-β-lactams followed by a ring expansion. This peculiar transformation stands