蒸気圧
400 mmHg ( 323 °C)
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
355 °C (lit.)
mp
243-246 °C (lit.)
アプリケーション
clinical
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
c1ccc2c(c1)[nH]c3ccccc23
InChI
1S/C12H9N/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8,13H
InChI Key
UJOBWOGCFQCDNV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Muta. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
428.0 °F - closed cup
引火点(℃)
220.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
46100-VAR-R:
46100-BULK-R:
46100-250MG-R:
試験成績書(COA)