安全性情報
56314
Supelco
ポリスチレンベースの微粒子、暗赤色
size: 1 μm
別名:
PS由来のラテックスビーズ、暗赤色
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.25
グレード
analytical standard
品質水準
フォーム
aqueous suspension
クロスリンク
0 % cross-linked
濃度
5% (solids)
粒径
1 μm
bp
30-80 °C
mp
240 °C
アプリケーション
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Designed for identifying the particle size distribution (PSD) profile of a particle system.
The particle size of 1 μm is qualified using Coulter multisizer III.
アプリケーション
Used to calibrate and monitor particle size instruments and particle counters.
特徴および利点
  • suitable for routine instrument calibration checking, testing and corrections
  • particle size traceable to Community Bureau of Reference (BCR) standards
  • available in 5 mL pack size as a neat sample
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
56314-5ML-F:
56314-5ML-BULK-F:
56314-10ML-F:
56314-VAR-F:
56314-10ML-BULK-F:
56314-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)