安全性情報
79633
Supelco
ポリスチレンマイクロ粒子
size: 5 μm
別名:
PS由来ラテックスビーズ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
NACRES:
NA.21
品質水準
フォーム
aqueous suspension
クロスリンク
0 % cross-linked
濃度
10% (solids)
粒径
5 μm std dev <0.1 μm, coeff var <2%
密度
1.05 g/cm3
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
全てのロットに対して、粒子径の正確なサイズと標準偏差を、コールターマルチサイザーを使用して0.01μmの精度で測定しています。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
79633-10ML-F:
79633-5ML-F:
79633-BULK-F:
79633-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yawei Liu et al.
ACS nano, 14(2), 1508-1519 (2020-02-14)
Micron-sized lasers fabricated from upconverting nanoparticles (UCNP) coupled to whispering gallery mode (WGM) microresonators can exhibit continuous-wave anti-Stokes lasing useful for tracking cells, environmental sensing, and coherent stimulation of biological activity. The integration of these microlasers into organisms and microelectronics