安全性情報
84135
Supelco
ポリスチレンマイクロ粒子
analytical standard, size: 30 μm
別名:
ポリスチレンラテックス粒子(30 μm)、ポリスチレンマイクロビーズ(30 μm)、ポリスチレンミクロスフェア(30 μm)、ポリスチレン微粒子(30 μm), PS由来ラテックスビーズ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
形状
aqueous suspension
particles
クロスリンク
2 % cross-linked
濃度
10% (solids)
粒径
30 μm std dev <0.4 μm, coeff var <1%
密度
1.05 g/cm3
アプリケーション
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリスチレン系微粒子(サイズ:30 μm)は粒径標準物質であり、試験サンプルの粒径分布(PSD)を測定するのに理想的です。
アプリケーション
装置による粒子サイズのモニタリングおよびバリデーションに使用されています。
また、以下の用途に使用されています:
  • ポリスチレンマイクロプラスチックが海洋生物および有機物に及ぼす影響を調査するため
  • 光流体レーザー測定における光閉じ込めを検討するため
特徴および利点
  • 通常の機器較正チェック、検査、および修正に適しています
  • 純粋サンプルとして5 mLおよび10 mLパックサイズで利用可能です
アナリシスノート
全てのロットに対して、粒子径の正確なサイズと標準偏差を、コールターマルチサイザーを使用して0.01μmの精度で測定しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
84135-250ML-F:
84135-10ML-BULK-F:
84135-250ML:
84135-BULK-F:
84135-5ML-F:
84135-VAR-F:
84135-10ML-F:
84135-5ML-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Luisa Galgani et al.
Scientific reports, 8(1), 14635-14635 (2018-10-04)
About 5 trillion plastic particles are present in our oceans, from the macro to the micro size. Like any other aquatic particulate, plastics and microplastics can create a micro-environment, within which microbial and chemical conditions differ significantly from the surrounding
Fast and reproducible ELISA laser platform for ultrasensitive protein quantification
Tan X, et al.
ACS sensors, 5(1) (2019)
Mild toxicity of polystyrene and polymethylmethacrylate microplastics in Paracentrotus lividus early life stages
Thomas PJ, et al.
Marine Environmental Research, 161, 105132-105132 (2020)
Manel Essaidi-Laziosi et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 141(6), 2074-2084 (2017-08-12)
The leading cause of acute illnesses, respiratory viruses, typically cause self-limited diseases, although severe complications can occur in fragile patients. Rhinoviruses (RVs), respiratory enteroviruses (EVs), influenza virus, respiratory syncytial viruses (RSVs), and coronaviruses are highly prevalent respiratory pathogens, but because
Bernadett Boda et al.
Antiviral research, 156, 72-79 (2018-06-12)
Respiratory viral infections cause mild to severe diseases, such as common cold, bronchiolitis and pneumonia and are associated with substantial burden for society. To test new molecules for shortening, alleviating the diseases or to develop new therapies, relevant human in