安全性情報
87896
Supelco
単分散ポリスチレンマイクロ粒子サイズ標準
analytical standard, size: 20.0 μm
別名:
サイズ標準
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
形状
aqueous suspension
particles
クロスリンク
2 % cross-linked
濃度
2% (solids)
粒径
20.0 μm std dev <0.4 μm, coeff var <2%
アプリケーション
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Monodisperse polystyrene based micro particles (size: 20.0 μm) are a particle size standard, designed for identifying the particle size distribution (PSD) profile of test samples.
アプリケーション
Fit for use in equipment particle size calibration.
Also used to:
  • standardize methods of size-dependent chromatographic separations.
  • validate the Airy Disc First Fringe (ADFF) analysis technique based on size measurements.
  • determine the impact of polystyrene microplastic exposure on feeding capacity of marine copepod Calanus helgolandicus.
  • produce monolayers in the synthesis of 2D nanomaterials coated micromotors
特徴および利点
  • suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
  • available in 5 mL pack size as a neat sample
アナリシスノート
粒子経と標準偏差の正確な値は0.001 μmの精度でロットごとに決定されます。これらの粒子の径は、米国国立標準技術研究所(NIST、米国)、特に標準物質計測研究所(BCR)のそれぞれによって記述された手順に従って、決定されてます。
  • 透過型電子顕微鏡(TEM)
  • 走査電子顕微鏡
  • 光学顕微鏡
  • MDFシステムを備えたCoulter カウンター
機器のキャリブレーションは、NISTとBCRのそれぞれに準拠した粒子サイズ標準を使用して実施されます。
法的情報
Coulter is a trademark of Beckman Coulter, Inc.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
410.0 °F
引火点(℃)
210 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
87896-10ML-F:
87896-BULK-F:
87896-10ML-BULK-F:
87896-5ML-BULK-F:
87896-5ML-F:
87896-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
2D nanomaterials wrapped janus micromotors with built-in multiengines for bubble, magnetic, and light driven propulsion
Yuan K, et al.
Chemistry of Materials, 32(5), 1983-1992 (2020)
The impact of polystyrene microplastics on feeding, function and fecundity in the marine copepod Calanus helgolandicus
Cole M, et al.
Environmental Science & Technology, 49(2), 1130-1137 (2015)
Capillary hydrodynamic chromatography reveals temporal profiles of cell aggregates
Tang R-Y, et al.
Analytica Chimica Acta, 910, 75-83 (2016)
Growth phenotype screening of Schizosaccharomyces pombe using a Lensless microscope
Penwill AL, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 54(8), 345-350 (2014)
Growth phenotype screening of Schizosaccharomyces pombe using a Lensless microscope
Penwill LA, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 54, 345-350 (2014)