安全性情報
74491
Supelco
ポリスチレンマイクロ粒子
analytical standard, size: 20 μm
別名:
PS由来ラテックスビーズ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
形状
aqueous suspension
particles
クロスリンク
2 % cross-linked
濃度
10% (solids)
粒径
20 μm std dev <0.3 μm, coeff var <2%
密度
1.05 g/cm3
アプリケーション
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This polystyrene-based microparticle (size: 20 μm) size standard is ideal for profiling particle size distribution (PSD) of test samples.
アプリケーション
Used to standardize and monitor instrument particle size.
Also used:
  • to assess the effect of microplastics on zooplankton upon ingestion
  • to calibrate microfluidic device based on size measurements
  • in focused beam reflectance measurement (FBRM) based particle system characterization
特徴および利点
  • suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
  • available in 5 and 10 mL pack sizes as neat samples
アナリシスノート
全てのロットに対して、粒子径の正確なサイズと標準偏差を、コールターマルチサイザーを使用して0.01μmの精度で測定しています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
74491-5ML-F:
74491-250ML-F:
74491-BULK-F:
74491-250ML:
74491-10ML-F:
74491-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
In situ single cell detection via microfluidic magnetic bead assay
Liu F, et al.
PLoS ONE, 12(2), e0172697-e0172697 (2017)
Microplastics alter the properties and sinking rates of zooplankton faecal pellets
Cole M, et al.
Environmental Science & Technology, 50(6), 3239-3246 (2016)
Interpretation of focused beam reflectance measurement (FBRM) data via simulated crystallization
Yu ZQ, et al.
Organic Process Research & Development, 12(4), 646-654 (2008)