安全性情報
72822
Supelco
単分散ポリスチレンマイクロ粒子サイズ標準
size: 10.0 μm
別名:
サイズ標準
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.25
グレード
analytical standard
品質水準
形状
aqueous suspension
クロスリンク
2 % cross-linked
濃度
2% (solids)
粒径
10.0 μm std dev <0.15 μm, coeff var <1.5%
アプリケーション
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Monodisperse polystyrene based micro particles (size: 10 μm) are a particle size standard, ideal for characterizing particle size distribution (PSD) of test samples.
アプリケーション
Used to calibrate and validate the performance of particle sizing instruments.
Monodisperse polystyrene latex particles are also used to:
  • fabricate microsphere-based interferometric optical probe called reflectophore
  • validate the Airy Disc First Fringe (ADFF) analysis technique based on size measurements
  • qualify spectral reflectometry (SpeRe) instrument by using scanning electron microscopy (SEM)
特徴および利点
  • suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
  • available in 5 mL and 10 mL pack sizes as neat samples
アナリシスノート
粒子経と標準偏差の正確な値は0.001 μmの精度でロットごとに決定されます。これらの粒子の径は、米国国立標準技術研究所(NIST、米国)、特に標準物質計測研究所(BCR)のそれぞれによって記述された手順に従って、決定されてます。
  • 透過型電子顕微鏡(TEM)
  • 走査電子顕微鏡
  • 光学顕微鏡
  • MDFシステムを備えたCoulter カウンター
機器のキャリブレーションは、NISTとBCRのそれぞれに準拠した粒子サイズ標準を使用して実施されます。
法的情報
Coulter is a trademark of Beckman Coulter, Inc.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
410.0 °F
引火点(℃)
210 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
72822-5ML-F:
72822-BULK-F:
72822-10ML-BULK-F:
72822-5ML-BULK-F:
72822-10ML-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Junhwan Kwon et al.
Nature communications, 8(1), 1832-1832 (2017-12-01)
In the mammalian nervous system, myelin provides electrical insulation for the neural circuit by forming a highly organized, multilayered thin film around the axon fibers. Here, we investigate the spectral reflectance from this subcellular nanostructure and devise a new label-free
Growth phenotype screening of Schizosaccharomyces pombe using a Lensless microscope
Penwill LA, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 54, 345-350 (2014)
Growth phenotype screening of Schizosaccharomyces pombe using a Lensless microscope
Penwill AL, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 54(8), 345-350 (2014)
An engineered thermal-shift screen reveals specific lipid preferences of eukaryotic and prokaryotic membrane proteins
Nji E, et al.
Nature Communications, 9(1), 1-12 (2018)
Singlet oxygen-mediated selective C--H bond hydroperoxidation of ethereal hydrocarbons
Sagadevan A, et al.
Nature Communications, 8(1), 1-8 (2017)