安全性情報
81494
Supelco
単分散ポリスチレンマイクロ粒子サイズ標準
analytical standard, size: 4.0 μm
別名:
サイズ標準
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
フォーム
aqueous suspension
particles
クロスリンク
0 % cross-linked
濃度
2% (solids)
粒径
4.0 μm std dev <0.1 μm, coeff var <2%
アプリケーション
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Monodisperse polystyrene based micro particles (size: 4.0 μm) are a size standard, designed to identify the particle size distribution (PSD) of test samples.
アプリケーション
Used to validate and monitor the performance of particle sizing equipment. Also used to produce armored bubbles—interfacial composite materials (ICM) formed by embedding with air bubbles.
特徴および利点
  • suitable for routine instrument calibration checks and corrections
  • available in 5 mL & 10 mL pack sizes as neat samples
アナリシスノート
粒子経と標準偏差の正確な値は0.001 μmの精度でロットごとに決定されます。これらの粒子の径は、米国国立標準技術研究所(NIST、米国)、特に標準物質計測研究所(BCR)のそれぞれによって記述された手順に従って、決定されてます。
  • 透過型電子顕微鏡(TEM)
  • 走査電子顕微鏡
  • 光学顕微鏡
  • MDFシステムを備えたCoulter カウンター
機器のキャリブレーションは、NISTとBCRのそれぞれに準拠した粒子サイズ標準を使用して実施されます。
法的情報
Coulter is a trademark of Beckman Coulter, Inc.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
410.0 °F
引火点(℃)
210 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
81494-10ML-BULK-F:
81494-5ML-F:
81494-5ML-BULK-F:
81494-VAR-F:
81494-10ML-F:
81494-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
The effect of double-chain surfactants on armored bubbles: a surfactant-controlled route to colloidosomes
Subramaniam AB, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 9(48), 6476-6481 (2007)
Mechanics of interfacial composite materials
Subramaniam AB, et al.
Langmuir, 22(24), 10204-10208 (2006)
Controlled assembly of jammed colloidal shells on fluid droplets
Subramaniam AB, et al.
Nature Materials, 4(7), 553-556 (2005)
Microstructure, morphology, and lifetime of armored bubbles exposed to surfactants
Subramaniam AB, et al.
Langmuir, 22(14), 5986-5990 (2006)